4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
PC302737-1G PC302737-5G
APOSPC302737-1GEA 137 EUR
APOSPC302737-1G APOSPC302737-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Formule: C₁₂H₁₄F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201023
CAS nummer: 1373921-12-0