4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302738-1G PC302738-5G
APOSPC302738-1GEA 137 EUR
APOSPC302738-1G APOSPC302738-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225.60 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393826
CAS nummer: 1261605-72-4