4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302740-10G PC302740-5G PC302740-1G
APOSPC302740-10GEA 317 EUR
APOSPC302740-10G APOSPC302740-5G APOSPC302740-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660219
CAS nummer: 886499-59-8