4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302741-10G PC302741-5G PC302741-1G PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA 278 EUR
APOSPC302741-10G APOSPC302741-5G APOSPC302741-1G APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.57 g/mol
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660238
CAS nummer: 886500-50-1