4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302747-10G PC302747-5G PC302747-1G
APOSPC302747-10GEA 284 EUR
APOSPC302747-10G APOSPC302747-5G APOSPC302747-1G
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258688
CAS nummer: 1017779-29-1