4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC302752-10G PC302752-5G
APOSPC302752-10GEA 298 EUR
APOSPC302752-10G APOSPC302752-5G
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701058
CAS nummer: 80141-91-9