4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302753-10G PC302753-5G PC302753-1G
APOSPC302753-10GEA 1360 EUR
APOSPC302753-10G APOSPC302753-5G APOSPC302753-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660264
CAS nummer: 363134-35-4