4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302755-10G PC302755-5G PC302755-1G
APOSPC302755-10GEA 250 EUR
APOSPC302755-10G APOSPC302755-5G APOSPC302755-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202983
CAS nummer: 773871-39-9