(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302757-1G PC302757-5G PC302757-10G
APOSPC302757-1GEA 92.1 EUR
APOSPC302757-1G APOSPC302757-5G APOSPC302757-10G
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832293
CAS nummer: 1000544-72-8