5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302758-5G PC302758-10G
APOSPC302758-5GEA 14.8 EUR
APOSPC302758-5G APOSPC302758-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410919
CAS nummer: 326-64-7