5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302760-1G PC302760-5G
APOSPC302760-1GEA 170 EUR
APOSPC302760-1G APOSPC302760-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519363
CAS nummer: 1092461-24-9