5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
PC302761-1G PC302761-5G PC302761-10G
APOSPC302761-1GEA 149 EUR
APOSPC302761-1G APOSPC302761-5G APOSPC302761-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652514
CAS nummer: 123572-63-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III