5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302762-1G PC302762-5G PC302762-10G
APOSPC302762-1GEA 137 EUR
APOSPC302762-1G APOSPC302762-5G APOSPC302762-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832297
CAS nummer: 1017778-24-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III