2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302764-10G PC302764-5G PC302764-1G
APOSPC302764-10GEA 388 EUR
APOSPC302764-10G APOSPC302764-5G APOSPC302764-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFNO
Smeltpunt: 100…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660326
CAS nummer: 886761-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III