3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302769-1G PC302769-5G
APOSPC302769-1GEA 205 EUR
APOSPC302769-1G APOSPC302769-5G
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₂H₁₃F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13196589
CAS nummer: 1206593-34-1