4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC302779-10G PC302779-5G PC302779-1G
APOSPC302779-10GEA 0 EUR
APOSPC302779-10G APOSPC302779-5G APOSPC302779-1G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212852
CAS nummer: 72235-57-5
UN: 2735
ADR: 8 III