4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302782-1G PC302782-5G
APOSPC302782-1GEA 172 EUR
APOSPC302782-1G APOSPC302782-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258708
CAS nummer: 1017779-64-4