4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302783-1G PC302783-5G
APOSPC302783-1GEA 149 EUR
APOSPC302783-1G APOSPC302783-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519383
CAS nummer: 1092461-39-6