4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302785-5G PC302785-1G PC302785-25G
APOSPC302785-5GEA 103 EUR
APOSPC302785-5G APOSPC302785-1G APOSPC302785-25G
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
Kookpunt: 142 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03701059
CAS nummer: 862539-91-1
UN: 3265
ADR: 8,II