2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302787-10G PC302787-5G PC302787-1G
APOSPC302787-10GEA 374 EUR
APOSPC302787-10G APOSPC302787-5G APOSPC302787-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115985
CAS nummer: 689254-23-7