2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302788-10G PC302788-5G PC302788-1G
APOSPC302788-10GEA 351 EUR
APOSPC302788-10G APOSPC302788-5G APOSPC302788-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Smeltpunt: 46…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116023
CAS nummer: 886501-83-3
UN: 3261
ADR: 8,II