2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302789-10G PC302789-5G PC302789-1G
APOSPC302789-10GEA 497 EUR
APOSPC302789-10G APOSPC302789-5G APOSPC302789-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115936
CAS nummer: 886499-17-8
UN: 3265
ADR: 8 II