2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302790-10G PC302790-5G PC302790-1G
APOSPC302790-10GEA 363 EUR
APOSPC302790-10G APOSPC302790-5G APOSPC302790-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄Cl₂F₃NO
Smeltpunt: 125…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519346
CAS nummer: 53012-81-0