2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302791-10G PC302791-5G PC302791-1G
APOSPC302791-10GEA 330 EUR
APOSPC302791-10G APOSPC302791-5G APOSPC302791-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Smeltpunt: 53…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115906
CAS nummer: 886498-55-1
UN: 3261
ADR: 8,II