2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302792-10G PC302792-5G PC302792-1G
APOSPC302792-10GEA 363 EUR
APOSPC302792-10G APOSPC302792-5G APOSPC302792-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Smeltpunt: 43…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115925
CAS nummer: 94278-68-9
UN: 3261
ADR: 8,II