2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302794-1G PC302794-5G PC302794-250MG
APOSPC302794-1GEA 344 EUR
APOSPC302794-1G APOSPC302794-5G APOSPC302794-250MG
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Formule: C₇H₅ClF₅NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22988934
CAS nummer: 1431329-71-3