2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302803-10G PC302803-5G PC302803-1G
APOSPC302803-10GEA 328 EUR
APOSPC302803-10G APOSPC302803-5G APOSPC302803-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
2-Fluoro-4-methoxybenzamide
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01117440
CAS nummer: 874804-31-6