2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302806-1G PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA 234 EUR
APOSPC302806-1G APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22201049
CAS nummer: 1373920-66-1