2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302808-1G PC302808-5G
APOSPC302808-1GEA 239 EUR
APOSPC302808-1G APOSPC302808-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687199
CAS nummer: 1323966-11-5