2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302810-1G PC302810-5G PC302810-25G
APOSPC302810-1GEA 58.4 EUR
APOSPC302810-1G APOSPC302810-5G APOSPC302810-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Smeltpunt: 42…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115980
CAS nummer: 886500-59-0
UN: 3261
ADR: 8,II