2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302812-1G PC302812-5G
APOSPC302812-1GEA 351 EUR
APOSPC302812-1G APOSPC302812-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₈H₆F₅NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652491
CAS nummer: 1240256-84-1