2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302813-1G PC302813-5G PC302813-250MG
APOSPC302813-1GEA 285 EUR
APOSPC302813-1G APOSPC302813-5G APOSPC302813-250MG
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652488
CAS nummer: 1240257-53-7