2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 284 EUR
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062375
CAS nummer: 468074-92-2