(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 217 EUR
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832328
CAS nummer: 1017779-10-0