2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302816-1G PC302816-5G
APOSPC302816-1GEA 351 EUR
APOSPC302816-1G APOSPC302816-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₈H₇F₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652476
CAS nummer: 1240257-13-9