2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302819-10G PC302819-5G PC302819-1G
APOSPC302819-10GEA 363 EUR
APOSPC302819-10G APOSPC302819-5G APOSPC302819-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399758
CAS nummer: 1261445-13-9