2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC302820-5G
PC302820-1G
PC302820-25G
APOSPC302820-5GEA
132
EUR
APOSPC302820-5G
APOSPC302820-1G
APOSPC302820-25G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule:
C₉H₇F₃O MW: 188.15 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06660200 CAS nummer: 886498-85-7 |