3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Bromo-5-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302826-5G PC302826-1G
APOSPC302826-5GEA 436 EUR
APOSPC302826-5G APOSPC302826-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃BrClF₃O₂
MW: 303.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519379
CAS nummer: 1092461-36-3