α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302827-10G PC302827-5G PC302827-1G PC302827-25G PC302827-100G
APOSPC302827-10GEA 517 EUR
APOSPC302827-10G APOSPC302827-5G APOSPC302827-1G APOSPC302827-25G APOSPC302827-100G
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116003
CAS nummer: 886501-15-1
UN: 3265
ADR: 8,II