3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302828-10G PC302828-5G PC302828-1G
APOSPC302828-10GEA 0 EUR
APOSPC302828-10G APOSPC302828-5G APOSPC302828-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660335
CAS nummer: 886761-65-5
UN: 2735
ADR: 8,III