3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302832-5G PC302832-1G
APOSPC302832-5GEA 158 EUR
APOSPC302832-5G APOSPC302832-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519326
CAS nummer: 1092460-78-0