3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302833-1G PC302833-5G PC302833-10G
APOSPC302833-1GEA 351 EUR
APOSPC302833-1G APOSPC302833-5G APOSPC302833-10G
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formule: C₈H₆ClF₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652455
CAS nummer: 1180486-96-7