3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302834-1G PC302834-5G PC302834-10G
APOSPC302834-1GEA 424 EUR
APOSPC302834-1G APOSPC302834-5G APOSPC302834-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₅ClF₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652453
CAS nummer: 1240257-97-9