3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302839-10G PC302839-5G PC302839-1G
APOSPC302839-10GEA 284 EUR
APOSPC302839-10G APOSPC302839-5G APOSPC302839-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519370
CAS nummer: 1092461-28-3