3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302844-1G PC302844-5G
APOSPC302844-1GEA 351 EUR
APOSPC302844-1G APOSPC302844-5G
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formule: C₈H₆F₆OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652464
CAS nummer: 1240257-57-1