3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302847-1G PC302847-5G PC302847-250MG
APOSPC302847-1GEA 413 EUR
APOSPC302847-1G APOSPC302847-5G APOSPC302847-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783229
CAS nummer: 1352999-96-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III