3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302850-5G PC302850-1G PC302850-25G
APOSPC302850-5GEA 84.7 EUR
APOSPC302850-5G APOSPC302850-1G APOSPC302850-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185682
CAS nummer: 276861-63-3