3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302851-10G PC302851-5G PC302851-1G
APOSPC302851-10GEA 408 EUR
APOSPC302851-10G APOSPC302851-5G APOSPC302851-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Smeltpunt: 52…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185685
CAS nummer: 447-93-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III