3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302852-5G PC302852-1G
APOSPC302852-5GEA 205 EUR
APOSPC302852-5G APOSPC302852-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025410
CAS nummer: 916420-92-3
UN: 3265
ADR: 8,III