4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302856-1G PC302856-5G
APOSPC302856-1GEA 184 EUR
APOSPC302856-1G APOSPC302856-5G
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519308
CAS nummer: 1092460-59-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III